Learn More
3-cloro-4-metilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10812811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10812811 1 g 1 g
10744862 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10812811 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436690010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3411-03-8 | C8H7ClO | 154.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3411-03-8
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.6
Clave InChI OJFQNFVCICBYQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-methylbenzaldehyde, isobornylcyclohexanol, pubchem4183, 2-chloro-4-formyltoluene, ksc497m3l, ojfqnfvcicbyqc-uhfffaoysa-n, benzaldehyde, 3-chloro-4-methyl, 3-5,6,6-trimethyl-2-norbornyl-cyclohexanol
PubChem CID 12423085
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-chloro-4-methylbenzaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37°C to 31°C
Color Blanco o incoloro
Punto de ebullición 232°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión o líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.