Learn More
3-Cloro-4-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472787 250 g 250 g
11462787 1000 g 1000 g
11329499 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15439.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95-74-9 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-74-9
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.598
Número MDL MFCD00007773
Clave InChI RQKFYFNZSHWXAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-p-toluidine, 2-chloro-4-aminotoluene, 4-amino-2-chlorotoluene, benzenamine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methylbenzenamine, 3-chloro-4-methylphenylamine, 1-amino-3-chloro-4-methylbenzene, 4-methyl-3-chloroaniline, p-toluidine, 3-chloro, gull toxicant
PubChem CID 7255
ChEBI CHEBI:37824
Nombre IUPAC 3-cloro-4-metilanilina
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-methylaniline
Punto de fusión 22°C to 24°C
Densidad 1.18
Punto de ebullición 236°C to 238°C
Temperatura de inflamación 130°C (266°F)
Índice de refracción 1.584
Cantidad 250 g
Número UN UN2239
Beilstein 636511
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza 98%