Learn More
3-cloro-4-metil-9(10H)-acridinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-methyl-9(10H)-acridinone |
| CAS | 1609192-68-8 |
| Fórmula molecular | C14H10ClNO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Tolfenamic Acid Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10ClNO/c1-8-11(15)7-6-10-13(8)16-12-5-3-2-4-9(12)14(10)17/h2-7H,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | Oc1cc2c(cc1)[C@@H]3[C@@H](CC2)[C@H]4[C@@](CC3)(C)[C@@](C#C)(O)CC4 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-4-metil-10H-acridin-9-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 243.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.0451 |