Learn More
Ácido 3-cloro-4-metoxifenilborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10316264 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10316264 5 g Frasco de vidrio 5 g
10471854 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10316264 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427920050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
CAS 175883-60-0
Fórmula molecular C7H8BClO3
Peso molecular (g/mol) 186.40
Número MDL MFCD04039888
Clave InChI VUTJHOWRPUPHIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, 4-borono-2-chloroanisole, 3-chloro-4-methoxyphenyl boranediol, boronic acid, 3-chloro-4-methoxyphenyl, akos brn-0653, 3-chloro-4, acmc-1c1io, ksc489k9h, 3-chloro-4-methoxyphenyl boronicacid
PubChem CID 3247522
Nombre IUPAC ácido (3-cloro-4-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=C(Cl)C=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 240°C to 250°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H3(Cl)B(OH)2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.4
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación