Learn More
Ácido 3-cloro-4-metoxibenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419342 5 g 5 g
11429342 25 g 25 g
11439342 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419342 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10106.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 37908-96-6 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37908-96-6
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.591
Número MDL MFCD00016512
Clave InChI IBCQUQXCTOPJOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-p-anisic acid, 3-chloro-4-methoxybenzolic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-methoxy, pubchem19130, acmc-209iw4, ksc494s0j, 3-chloro-4-methoxybenzoicacid, rarechem al bo 2400, 3-chloro-4-anisic acid, 3-chloro-4-methoxy benzoic acid
PubChem CID 169982
Nombre IUPAC ácido 3-cloro-4-metoxibenzoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 215°C to 219°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2087584
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza ≥98%