Learn More
Ácido 3-cloro-4-metoxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429217 5 g 5 g
15419217 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52468.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175883-60-0
Fórmula molecular C7H8BClO3
Peso molecular (g/mol) 186.40
Número MDL MFCD04039888
Clave InChI VUTJHOWRPUPHIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, 4-borono-2-chloroanisole, 3-chloro-4-methoxyphenyl boranediol, boronic acid, 3-chloro-4-methoxyphenyl, akos brn-0653, 3-chloro-4, acmc-1c1io, ksc489k9h, 3-chloro-4-methoxyphenyl boronicacid
PubChem CID 3247522
Nombre IUPAC ácido (3-cloro-4-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=C(Cl)C=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 224°C to 230°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.4
Porcentaje de pureza 97%