Learn More
3-Cloro-4-metoxibenzaldehído, 96 %, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde |
| Fórmula molecular | C7H8O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Sinónimo | ethyl maltol, 2-ethyl-3-hydroxy-4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, veltol plus, 3-hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, ethylmaltol, 2-ethylpyromeconic acid, 4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy, 3-hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 2-ethyl pyromeconic acid |
| Clave InChI | YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCC1=C(C(=O)C=CO1)O |
| Nombre IUPAC | 2-etil-3-hidroxipirano-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 140.14 |
| PubChem CID | 21059 |
| Show More |