Learn More
3'-Cloro-4'-metoxiacetofenona, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11495540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495540 1 g 1 g
11405550 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495540 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25826.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37612-52-5
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.619
Número MDL MFCD04973413
Clave InChI QILWOKAXHOAFOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-methoxyacetophenone, 1-3-chloro-4-methoxyphenyl ethanone, 3'-chloro-4'-methoxyacetophenone, 1-3-chloro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-chloro-4-methoxyphenyl, pubchem16367, 3-chloro-4-methoxy acetophenone, 3'-chloro-4'-methoxy acetophenone, 3-cl-4-ch3o-c6h3-coch3
PubChem CID 520857
Nombre IUPAC 1-(3-cloro-4-metoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Chloro-4'-methoxyacetophenone
Punto de fusión 74°C to 76°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 96%