Learn More
3-Cloro-4-yodopiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-iodopyridine |
| Punto de fusión | 104°C to 108°C |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Sinónimo | pyridine, 3-chloro-4-iodo, pubchem9822, acmc-1birm, 3-chloro-4-iodo-pyridine, pyridine,3-chloro-4-iodo, ksc644e7r, 3-chloro-4-iodopyridine |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.44 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |