Learn More
3-Cloro-4-yodoanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3-cloro-4-yodoanilina utilizada como intermediario para síntesis orgánica.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en oscuridad. Almacenar en lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados.
La 3-cloro-4-yodoanilina utilizada como intermediario para síntesis orgánica.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en oscuridad. Almacenar en lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-iodoaniline |
Punto de fusión | 65°C to 71°C |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 3236464 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.47 |
Porcentaje de pureza | 98% |