Learn More
3-Cloro-4-hidroxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442139 5 g 5 g
15452139 250 mg 250 miligramos
15432139 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64783.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89284-20-8 | C5H4ClNO | 129.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89284-20-8
Fórmula molecular C5H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 129.54
Número MDL MFCD04114248
Clave InChI NKEYLLFRPHHBOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-hydroxypyridine, 3-chloropyridin-4-ol, 4-pyridinol, 3-chloro, 3-chloropyridin-4 1h-one, 3-chloro-4-hydroxy pyridine, pubchem6680, 3-chloro-4-pyridinol, 3-chloropyridine-4-ol, acmc-20a0ep, 4 1h-pyridinone,3-chloro
PubChem CID 2762929
Nombre IUPAC 3-cloro-1H-piridina-4-ona
SMILES ClC1=CNC=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-hydroxypyridine
Punto de fusión 204°C to 205°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1363515
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.54
Porcentaje de pureza 98%