Learn More
3-cloro-4'-hidroxibenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4'-hydroxybenzophenone |
| CAS | 61002-52-6 |
| Fórmula molecular | C13H9ClO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, 4-(3-chlorobenzoyl)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9ClO2/c14-11-3-1-2-10(8-11)13(16)9-4-6-12(15)7-5-9/h1-8,15H |
| SMILES | C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)C2=CC=C(C=C2)O |
| Nombre IUPAC | (3-clorofenil)-(4-hidroxifenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 232.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0291 |