Learn More
3-Cloro-4-hidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488127 25 g 25 g
11478127 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 11488127 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17515.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2420-16-8 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2420-16-8
Fórmula molecular C7H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 156.57
Número MDL MFCD00016981
Clave InChI VGSOCYWCRMXQAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy, 4-hydroxy-3-chlorobenzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy-8ci 9ci, pubchem7764, acmc-1crqk, 3-chlor-4-hydroxybenzaldehyde, 5-chloro-4-hyroxybenzaldehyde, 5-chloro-4-hydroxybenzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 17022
Nombre IUPAC 3-cloro-4-hidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC=C(C=O)C=C1Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 128°C to 132°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 98%