Learn More
3-Cloro-4-hidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478127 5 g 5 g
11488127 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17515.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2420-16-8 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2420-16-8
Fórmula molecular C7H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 156.57
Número MDL MFCD00016981
Clave InChI VGSOCYWCRMXQAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy, 4-hydroxy-3-chlorobenzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy-8ci 9ci, pubchem7764, acmc-1crqk, 3-chlor-4-hydroxybenzaldehyde, 5-chloro-4-hyroxybenzaldehyde, 5-chloro-4-hydroxybenzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 17022
Nombre IUPAC 3-cloro-4-hidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC=C(C=O)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 128°C to 132°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 98%