Learn More
3'-cloro-4'-hidroxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30356640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356640 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30356640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3665801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
CAS 2892-29-7
Fórmula molecular C8 H7 Cl O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(9)4-6/h2-4,11H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-(3-cloro-4-hidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 170.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0135