Learn More
3-Cloro-4-hidroxiacetanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15249305 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15249305 1 g 1 g
15259305 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15249305 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450080010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3964-54-3 | C8H8ClNO2 | 185.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3964-54-3
Fórmula molecular C8H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 185.61
Número MDL MFCD01318123
Clave InChI JULKJDRBSRRBHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-chloro-4-hydroxyphenyl acetamide, 3-chloro-4-hydroxyacetanilide, 4-acetylamino-2-chlorophenol, 2-chloro-4-acetamidophenol, acetamide, n-3-chloro-4-hydroxyphenyl, 3'-chloro-4'-hydroxyacetanilide, zlchem 1169, paracetamol impurity c, chloro-4-acetamidophenol, 3-chloro-4-hydroxyacet anilide
PubChem CID 77579
Nombre IUPAC N-(3-cloro-4-hidroxiphenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide
Punto de fusión 144.0°C to 146.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.61
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2