Learn More
3-Cloro-4-fluorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469832 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11469832 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10856.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 68°C to 70°C/2 mm
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid