Learn More
3-Cloro-4-fluorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459832 5 g 5 g
11449832 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459832 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10856.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 60811-23-6 | C6H3ClFS | 161.60 g/mol
Used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Utilizadas como intermedio faramaceútico.
Solubilidad
Poco soluble (0,014 g/l) (25 °C).
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60811-23-6
Fórmula molecular C6H3ClFS
Peso molecular (g/mol) 161.60
Número MDL MFCD00052938
Clave InChI SFSHSIFYTWIGSF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-chloro-4-fluorothiophenol, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, 3-chloro-4-fluoro-benzenethiol, pubchem2857, acmc-209wz2, 3-chloro-4-flurothiophenol, benzenethiol, 3-chloro-4-fluoro
PubChem CID 2734197
Nombre IUPAC 3-cloro-4-fluorobencenotiol
SMILES FC1=CC=C([S-])C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluorothiophenol
Punto de ebullición 68°C to 70°C (2 mmHg)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Sparingly Soluble (0.014g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.61
Porcentaje de pureza 97%