Learn More
3-cloro-4'-fluoropropiofenona, TRC
Código de producto. 30350115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350115 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30350115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC585760500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
CAS 347-93-3
Fórmula molecular C9H8OFCl
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone, 1-(3-Chloropropanoyl)-4-fluorobenzene, 2-(p-Fluorobenzoyl)ethyl Chloride, 2-Chloroethyl 4-fluorophenyl ketone, 2-Chloroethyl p-fluorophenyl ketone, NSC 36072, beta-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8ClFO/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4H,5-6H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
Nombre IUPAC 3-cloro-1-(4-fluorofenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 186.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0248