Learn More
3-Cloro-4'-fluoropropiofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494957 25 g 25 g
11484957 5 g 5 g
11359499 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21891.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 347-93-3 | C9H8ClFO | 186.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 347-93-3
Fórmula molecular C9H8ClFO
Peso molecular (g/mol) 186.61
Número MDL MFCD00000991
Clave InChI AAHQPLJUSLMHHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4'-fluoropropiophenone, 3-chloro-1-4-fluorophenyl propan-1-one, 3-chloro-1-4-fluorophenyl-1-propanone, 1-propanone, 3-chloro-1-4-fluorophenyl, p-fluoro-, a-chloropropiophenone, pubchem13250, acmc-1ctxg, ksc573a4j, 3-chloro-4'fluoropropiophenone, 3-chloro4'-fluoropropiophenone
PubChem CID 67672
Nombre IUPAC 3-cloro-1-(4-fluorofenil)propan-1-ona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Punto de fusión 46°C to 49°C
Punto de ebullición 100°C to 103°C (3 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1866785
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.61
Porcentaje de pureza 97%