Learn More
Clorhidrato de 3-cloro-4-fluorofenilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 175135-74-7 |
| Fórmula molecular | C6H6ClFN2 . (HCl) |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Hydrazine, (3-chloro-4-fluorophenyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydrazine, (3-chloro-4-fluorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), 3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, (3-Chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClFN2.ClH/c7-5-3-4(10-9)1-2-6(5)8;/h1-3,10H,9H2;1H |
| SMILES | Cl.NNc1ccc(F)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | (3-cloro-4-fluorofenil)hidracina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 197.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.997 |