Learn More
Clorhidrato de 3-cloro-4-fluorofenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499462 25 g 25 g
11489462 5 g 5 g
11409472 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499462 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10175.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 175135-74-7 | C6H7Cl2FN2 | 197.034 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175135-74-7
Fórmula molecular C6H7Cl2FN2
Peso molecular (g/mol) 197.034
Número MDL MFCD00052267
Clave InChI DWCDDXINAZHRLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 3-chloro-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-chloro-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-chloro-4-fluorophenyl-, monohydrochloride, pubchem3507, acmc-1c5q6, labotest-bb lt01147590, ksc494o5j, 3-chloro-4-fluorophenylhydrazinehcl, 3-chloro-4-fluorophenylhydrazine hcl
PubChem CID 44181777
Nombre IUPAC (3-cloro-4-fluorofenil)hidracina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=C(C=C1NN)Cl)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼210°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.04
Porcentaje de pureza 98%