Learn More
Ácido 3-cloro-4-fluorofenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-fluorophenylacetic acid |
| CAS | 705-79-3 |
| Fórmula molecular | C8H6ClFO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-4-fluorobenzeneacetic Acid, 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClFO2/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc(F)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(3-cloro-4-fluorofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 188.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.004 |