Learn More
3-Cloro-4-fluorofenol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10252022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10252022 5 g Frasco de vidrio 5 g
10491481 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10252022 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 277200050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 2613-23-2
Fórmula molecular C6H4ClFO
Peso molecular (g/mol) 146.55
Número MDL MFCD00002257
Clave InChI ZQXLIXHVJVAPLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro-phenol, pubchem1492, pubchem2856, 3-chloro-4-fluorophe, 3-chloro4-fluorophenol, acmc-209goi, 4-fluoro-3-chlorophenol, 3-chloro-4-fluorophenol, ksc204s3j
PubChem CID 75790
Nombre IUPAC 3-cloro-4-fluorofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluorophenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 39°C to 44°C
Color Beige a marrón
Punto de ebullición 104°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3FOH
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.55
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-4-fluorophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación