Learn More
3-Cloro-4-fluorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-fluorophenol |
| Punto de fusión | 38°C to 43°C |
| Punto de ebullición | 103°C to 104°C (11 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 108°C (226°F) |
| Olor | Phenol-like |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 3236443 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.55 |
| Porcentaje de pureza | 97% |