Learn More
3-cloro-4-fluoroyodobenceno, TRC
Código de producto. 30362727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362727 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30362727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9891732.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
CAS 156150-67-3
Fórmula molecular C6H3FClI
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-Iodo-2-chloro-1-fluorobenzene, 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Chloro-4-iodo-1-fluorobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3ClFI/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H
SMILES Fc1ccc(I)cc1Cl
Nombre IUPAC 2-cloro-1-fluoro-4-yodobenceno
Peso molecular (g/mol) 256.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.8952