Learn More
3-cloro-4-fluoroyodobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-fluoroiodobenzene |
| CAS | 156150-67-3 |
| Fórmula molecular | C6H3FClI |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Iodo-2-chloro-1-fluorobenzene, 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Chloro-4-iodo-1-fluorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3ClFI/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(I)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1-fluoro-4-yodobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 256.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.8952 |