Learn More
3-cloro-4-fluorobenzotrifluoruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride |
| CAS | 78068-85-6 |
| Fórmula molecular | C7H3ClF4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3ClF4/c8-5-3-4(7(10,11)12)1-2-6(5)9/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1-fluoro-4-(trifluorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 198.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.9859 |