Learn More
3-Cloro-4-fluorobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412658 5 g 5 g
11422658 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16670.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78068-85-6 | C7H3ClF4 | 198.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78068-85-6
Fórmula molecular C7H3ClF4
Peso molecular (g/mol) 198.54
Número MDL MFCD00042207
Clave InChI BKHVEYHSOXVAOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-cholor-4-fluorobenzo-trifluoride, 3-chloro-4-fluoro benzotrifluoride, 1-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-4-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, benzene, chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, 3-chloro-4-fluoro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
PubChem CID 157153
Nombre IUPAC 2-cloro-1-fluoro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES FC1=CC=C(C=C1Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Densidad 1.49
Punto de ebullición 137°C
Temperatura de inflamación 42°C (108°F)
Índice de refracción 1.4355
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 4309386
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.55
Porcentaje de pureza 98%