Learn More
3-Cloro-4-fluorobenzonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458576 25 g 25 g
11448576 5 g 5 g
11468576 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15987.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 117482-84-5 | C7H3ClFN | 155.556 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117482-84-5
Fórmula molecular C7H3ClFN
Peso molecular (g/mol) 155.556
Número MDL MFCD00015431
Clave InChI VAHXXQJJZKBZDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem1561, acmc-1bnmf, 3-chloro-4-florobenzonitrile, 3-chloro-4-fluorobenzontrile, ksc174m4n, 3-chloro,4-fluorobenzonitrile, 3-chloro4-fluorobenzo-nitrile
PubChem CID 145525
Nombre IUPAC 3-cloro-4-fluorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Punto de fusión 68°C to 72°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 4740501
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.56
Porcentaje de pureza ≥98%