Learn More
Cloruro de 3-cloro-4-fluorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493544 25 g 25 g
11483544 5 g 5 g
11403554 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493544 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11222.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 91170-93-3 | C6H3Cl2FO2S | 229.046 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91170-93-3
Fórmula molecular C6H3Cl2FO2S
Peso molecular (g/mol) 229.046
Número MDL MFCD00041444
Clave InChI DXFXNSNBZNELII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-chloro-4-fluorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorophenylsulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro-9ci, pubchem5093, acmc-209r8d, ksc488g2p
PubChem CID 145222
Nombre IUPAC cloruro de3-cloro-4- fluorobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Densidad 1.61
Punto de ebullición 104°C to 105°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.552
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.06
Porcentaje de pureza 98%