Learn More
3-Cloro-4-fluorobenceno-1-tiol, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10602665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10602665 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10420944 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10602665 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00315EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 60811-23-6
Fórmula molecular C6H3ClFS
Peso molecular (g/mol) 161.60
Número MDL MFCD00052938
Clave InChI SFSHSIFYTWIGSF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-chloro-4-fluorothiophenol, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, 3-chloro-4-fluoro-benzenethiol, pubchem2857, acmc-209wz2, 3-chloro-4-flurothiophenol, benzenethiol, 3-chloro-4-fluoro
PubChem CID 2734197
Nombre IUPAC 3-cloro-4-fluorobencenotiol
SMILES FC1=CC=C([S-])C=C1Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-thiol
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.61
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico