Learn More
3-Cloro-4-fluorobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11456997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456997 5 g 5 g
11446997 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14392.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 701-43-9
Fórmula molecular C7H5ClFNO
Peso molecular (g/mol) 173.571
Número MDL MFCD00153092
Clave InChI AEYMQEMBMKCNEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide,3-chloro-4-fluoro, 4-carbamoyl-2-chloro-1-fluorobenzene, acmc-20an6t, 3-chloranyl-4-fluoranyl-benzamide, 9tw
PubChem CID 2736520
Nombre IUPAC 3-cloro-4-fluorobenzamida
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)N)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluorobenzamide
Punto de fusión 145°C to 147°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.58
Porcentaje de pureza 97%