Learn More
3-cloro-4-fluoroanilina, Mikromol™
Descripción
3-cloro-4-fluoroanilina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-fluoroaniline |
| CAS | 367-21-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Chloro-4-fluoroaniline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H5 Cl F N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenamine, 3-chloro-4-fluoro-, Aniline, 3-chloro-4-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 3-Chloro-4-fluorobenzenamine, 3-Chloro-4-fluoroaniline, 3-Chloro-4-fluorophenylamine, 4-Fluoro-3-chloroaniline, NSC 10290, m-Chloro-p-fluoroaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5ClFN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(F)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-4-fluoroanilina |
| Mostrar más |