Learn More
3-Cloro-4-fluoroanilina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443824 500 g 500 g
11423824 25 g 25 g
11433824 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443824 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11858.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 367-21-5 | C6H5ClFN | 145.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-21-5
Fórmula molecular C6H5ClFN
Peso molecular (g/mol) 145.56
Número MDL MFCD00007767
Clave InChI YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorobenzenamine, 3-chloro-4-fluoro-phenylamine, aniline, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro aniline, unii-7l63cc70uq, 3-chloro-4-fluorophenylamine, 4-fluoro-3-chloroaniline, 3-chloro-4-fluoro-aniline, 3-chlor-4-fluoranilin
PubChem CID 9708
Nombre IUPAC 3-cloro-4-fluoroanilina
SMILES NC1=CC=C(F)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluoroaniline
Punto de fusión 44°C to 47°C
Densidad 1.42
Cantidad 500 g
Olor Characteristic
Número UN UN2811
Beilstein 1562786
Punto de ebullición 227°C to 230°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.56
Porcentaje de pureza ≥98%