Learn More
3-Cloro-4-fluoroanilina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10722831 100 g Frasco de vidrio 100 g
10686972 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10722831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211531000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 367-21-5 | C6H5ClFN | 145.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-21-5
Fórmula molecular C6H5ClFN
Peso molecular (g/mol) 145.56
Número MDL MFCD00007767
Clave InChI YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorobenzenamine, 3-chloro-4-fluoro-phenylamine, aniline, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro aniline, unii-7l63cc70uq, 3-chloro-4-fluorophenylamine, 4-fluoro-3-chloroaniline, 3-chloro-4-fluoro-aniline, 3-chlor-4-fluoranilin
PubChem CID 9708
Nombre IUPAC 3-cloro-4-fluoroanilina
SMILES NC1=CC=C(F)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluoroaniline
Punto de fusión 42°C to 47°C
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
Color Beige a marrón
% máx. CAS 100.0
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Sólido cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal ClC6H3(F)NH2
Beilstein 12, I, 309
Punto de ebullición 230°C
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L water 520°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.56
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-4-fluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.