Learn More
3-cloro-4-etilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-ethylphenol |
| CAS | 1243290-06-3 |
| Fórmula molecular | C8H9OCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9ClO/c1-2-6-3-4-7(10)5-8(6)9/h3-5,10H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccc(O)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-4-etilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 156.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0342 |