Learn More
3-Cloro-4-etoxi-5-fluorobencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15404297
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404297 250 mg 250 miligramos
15494287 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31681.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017779-02-0
Fórmula molecular C9H11ClFNO
Peso molecular (g/mol) 203.641
Número MDL MFCD09832346
Clave InChI QJCQLZGSGGNRRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine, 1-3-chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl methanamine, 3-chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine, jrd, 3-chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl methanamine, 3-chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl methylamine
PubChem CID 46737662
Nombre IUPAC (3-cloro-4-etoxi-5-fluorofenil)metanamina
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1Cl)CN)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine
Índice de refracción 1.5225
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.64
Porcentaje de pureza 97%