Learn More
3-Cloro-4-etoxi-5-fluorobenzaldehído, JRD, 97 %
Código de producto. 15495517
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495517 1 g 1 g
15405527 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32761.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 883521-79-7
Fórmula molecular C9H8ClFO2
Peso molecular (g/mol) 202.609
Número MDL MFCD06246181
Clave InChI PFMVCTKZAPAVHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3-chloro-4-ethoxy-5-fluoro, 3-chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde, jrd
PubChem CID 20112065
Nombre IUPAC 3-cloro-4-etoxi-5-fluorobenzaldehído
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1Cl)C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde
Nombre de nota JRD
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.61
Porcentaje de pureza 97%