Learn More
Ácido 3-cloro-4-(dimetilcarbamoil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15490406
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490406 1 g 1 g
15400416 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53131.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850589-47-8
Fórmula molecular C9H11BClNO3
Peso molecular (g/mol) 227.451
Número MDL MFCD07363772
Clave InChI FRYXYHGYFIBOQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-dimethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-chloro-4-n,n-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-chloro-4-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-chloro-4-dimethylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-borono-2-chloro-n,n-dimethylbenzamide, 3-chloro-4-n,n-dimethylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-chloro-4-dimethylcarbamoyl phenyl boronicacid, 3-chloro-4-dimethyl-carbamoyl phenylboronic acid, 3-chloro-4-n,n-dimethyl carbamoyl phenylboronic acid
PubChem CID 44119415
Nombre IUPAC ácido [3-cloro-4-(dimetilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)N(C)C)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-(dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 126°C to 132°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.45
Porcentaje de pureza 98%