Learn More
3-cloro-4-cianopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-cyanopyridine |
| CAS | 68325-15-5 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3ClN2/c7-6-4-9-2-1-5(6)3-8/h1-2,4H |
| SMILES | Clc1cnccc1C#N |
| Nombre IUPAC | 3-cloropiridina-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 138.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.9985 |