Learn More
3-cloro-4-(4-clorofenoxi)anilina, TRC
Código de producto. 30351407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30351407 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30351407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC609735100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)aniline
CAS 24900-79-6
Fórmula molecular C12H9Cl2NO
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzenamine, [3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]amine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9Cl2NO/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(15)7-11(12)14/h1-7H,15H2
SMILES ClC1=CC=C(OC2=CC=C(N)C=C2Cl)C=C1
Nombre IUPAC 3-cloro-4-(4-clorofenoxi)anilina
Peso molecular (g/mol) 254.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0061