Learn More
3-Cloro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolán-2-il)fenol, TRC
Código de producto. 30365250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365250 50 mg -
30363472 250 mg 250 miligramos
30363211 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365250 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42856850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1029439-70-0
Fórmula molecular C12H16BClO3
Peso molecular (g/mol) 254.52
Nombre IUPAC 3-cloro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolán-2-il)fenol
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)cc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16BClO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-5-8(15)7-10(9)14/h5-7,15H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0881