Learn More
3-Cloro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolán-2-il)fenol, TRC
Código de producto. 30363472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363472 250 mg 250 miligramos
30363211 100 mg -
30365250 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC428568250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1029439-70-0
Fórmula molecular C12H16BClO3
Peso molecular (g/mol) 254.52
Nombre IUPAC 3-cloro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolán-2-il)fenol
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)cc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16BClO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-5-8(15)7-10(9)14/h5-7,15H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0881
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privatlivspolitik.