Learn More
3-Cloro-4-(3-piridil)-1,2,5-tiadiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464857 1 g 1 g
15474857 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32169.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 131986-28-2 | Molecular Formula: C7H4ClN3S | Molecular Weight: 197.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131986-28-2
Fórmula molecular C7H4ClN3S
Peso molecular (g/mol) 197.64
Número MDL MFCD03066187
Clave InChI CMPNWGQBNRHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-pyridin-3-yl-1,2,5-thiadiazole, 3-chloro-4-3-pyridyl-1,2,5-thiadiazole, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl pyridine, pyridine, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl, 3-4-chloro-1,2,5 thiadiazol-3-yl-pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4yl pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4-yl pyridine, acmc-1bz6y, ksc497a5t, 3-chloro-4-pyrid-3-yl-1,2,5-thiadiazole
PubChem CID 10488164
Nombre IUPAC 3-(4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)pyridine
SMILES ClC1=NSN=C1C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-(3-pyridyl)-1,2,5-thiadiazole
Punto de fusión 56°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.65
Porcentaje de pureza 95%