Learn More
3-cloro-4-(3-fluorobenciloxi)anilina, TRC
Código de producto. 30350162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350162 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30350162 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3776505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline
CAS 202197-26-0
Fórmula molecular C13 H11 Cl F N O
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]benzenamine, 3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]aniline, 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]aniline, 4-(3-Fluorobenzyloxy)-3-chloroaniline, [3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amine, GW 397339X, Lapatinib related, GW572016X, GW562778B, GW684529A, GW680445X, GW621412X, GW671286X, GW607864X, GW560231C, GW574783C, GW680835A, GW696252X, Lapatinib related, GW 397339X, GW 359812X, GR 211784X, GW 404735X, GW 443025X, GSK 203025A, GW 394943X, GW 834380, GSK 726595A
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11ClFNO/c14-12-7-11(16)4-5-13(12)17-8-9-2-1-3-10(15)6-9/h1-7H,8,16H2
SMILES Nc1ccc(OCc2cccc(F)c2)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 3-cloro-4-[(3-fluorofenil)metoxi]anilina
Peso molecular (g/mol) 251.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0513