Learn More
3-Cloro-3-metilhexano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11429776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429776 5 g 5 g
11439776 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20277.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43197-78-0
Fórmula molecular C7H15Cl
Peso molecular (g/mol) 134.65
Número MDL MFCD00060778
Clave InChI UTKDCNDVTOWUHW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo hexane, 3-chloro-3-methyl, acmc-20an6z, 3-chlor-3-methyl-hexan, hexane,3-chloro-3-methyl
PubChem CID 142659
Nombre IUPAC 3-Cloro-3-metilhexano
SMILES CCCC(C)(Cl)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-3-methylhexane
Densidad 0.879
Punto de ebullición 135°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Fórmula lineal CH3CH2CH2CCl(CH3)CH2CH3
Índice de refracción 1.4265
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.65
Porcentaje de pureza 97%