Learn More
3-cloro-3-metil-1-butino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-3-methyl-1-butyne |
| CAS | 1111-97-3 |
| Fórmula molecular | C5H7Cl |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-2-methyl-3-butyne, 2-Methyl-2-chloro-3-butyne, 2-Methyl-3-butyn-2-yl chloride, 3-Chloro-3-methylbutyne, 3-Methyl-1-butyn-3-yl chloride, 3-Methyl-3-chloro-1-butyne, 3-Methyl-3-chlorobutyne, NSC 16173, alpha,alpha-Dimethylpropargyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7Cl/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3 |
| SMILES | CC(C)(Cl)C#C |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-3-metilbut-1-ino |
| Peso molecular (g/mol) | 102.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0236 |