Learn More
3-Cloro-3-metil-1-butino, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-3-methyl-1-butyne |
| Punto de fusión | -61°C |
| Densidad | 0.913 |
| Punto de ebullición | 73°C to 75°C |
| Temperatura de inflamación | 4°C (40°F) |
| Olor | Recognizable |
| Índice de refracción | 1.4178 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1993 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.57 |
| Mostrar más |