Learn More
3-Cloro-3-metil-1-butino, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470788 1 g 1 g
11480788 5 g 5 g
11490788 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25252.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1111-97-3 | C5H7Cl | 102.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1111-97-3
Fórmula molecular C5H7Cl
Peso molecular (g/mol) 102.56
Número MDL MFCD00190221
Clave InChI QSILYWCNPOLKPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-chloro-3-methyl, 3-chloro-3-methylbutyne, 3-methyl-3-chlorobutyne, acmc-1bo5c, 2-chloro-2-methyl butyne, 3-chloro-3-methyl butyne, 3-chloro-3-methyl-butyne, 3-chloro-3-methyl-1-butyn, 2-chloro-2-methyl-3-butyne
PubChem CID 70679
Nombre IUPAC 3-cloro-3-metilbut-1-ino
SMILES CC(C)(Cl)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-3-methyl-1-butyne
Punto de fusión -61°C
Punto de ebullición 73°C to 75°C
Temperatura de inflamación 4°C (40°F)
Olor Recognizable
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.57
Porcentaje de pureza 95%